Fortfahren mit
24523
Hamilton® Spritzen für PerkinElmer® GC Autosystem und Clarus 500
75 ASN/PE GC, volume 5 μL, needle size 23s ga (blunt tip), needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
23s ga (blunt tip)
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 88035
needle L
70 mm
volume
5 μL
compatibility
for use with PerkinElmer GC Autosystem
General description
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50973650974424407
description
75 ASN/PE GC, volume 5 μL, needle size 23s ga (blunt tip), needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
description
volume 5 μL, 5F-PE-0.47, needle size 26 ga, needle L 70 mm
description
volume 5 μL, 5F-PE-0.63, needle size 23 ga, needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
description
volume 0.5 μL, 0.5BR-PE-0.63, removable needle, needle size 23 ga, needle L 70 mm
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
removable needle
volume
5 μL
volume
5 μL
volume
5 μL
volume
0.5 μL
needle L
70 mm
needle L
70 mm
needle L
70 mm
needle L
70 mm
compatibility
for use with PerkinElmer GC Autosystem
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)