Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
dry powder
storage condition
protect from light
suitability
suitable (for cell culture)
storage temp.
2-8°C
General description
EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector Medium has been designed with long-term needs for manufacturing in mind, with a sustainable raw material supply chain, custom packaging options, and careful material and manufacturing process selection. The product is produced in an ISO9001-certified facility following the principles of cGMP according to IPEC-PQG.
Packaging
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Chemically defined, animal component-free, dry powder, suitable (for cell culture) | description w/o Cholesterol | description Chemically defined, powder, suitable (for insect cell culture) | description powder |
| form dry powder | form liquid | form dry powder | form dry powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| suitability suitable (for cell culture) | suitability - | suitability - | suitability - |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector Medium
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10108-64-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?