Merck
230413
Sigma-Aldrich
Quecksilber(I)-Nitrat Dihydrat
≥97.0%, ACS reagent
Synonym(e):
Mercurous nitrate dihydrate
About This Item
Lineare Formel:
Hg2(NO3)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
561.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
ACS reagent
Assay
≥97.0%
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
Rückstand nach Reduktion
≤0.01%
Dichte
4.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
Hg2+: ≤0.5%
SMILES String
[Hg+].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.NO3.H2O/c;2-1(3)4;/h;;1H2/q+1;-1;
InChIKey
UPCSQZXLTBTBCU-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)