Fortfahren mit
21098
Calciumchlorid Dihydrat
BioUltra, ≥99.5% (KT)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.01
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-140-8
MDL number:
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (KT)
form
solid
impurities
Insoluble matter, passes filter test, ≤0.002% Total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤20 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤100 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.011, λ: 280 nm Amax: 0.010
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
Constituent of cell culture media. Preparation of microsomes by calcium aggregation; Preparation of mitochondrial ribosomes in which Ca++ inhibits nuclease activity during mitochondrial lysis; Preparation of calcium alginate gels for microbial cell immobilization by gel entrapment; Role of calcium in the adhesion and fusion of bilayers
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumchlorid Dihydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10035-04-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)