Merck
18838
Sigma-Aldrich
α-Bulnesen
technical, ≥85% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Qualität
technical
Assay
≥85% (GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −1±0.5°, c = 1% in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.505
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1CCC2=C(C)CC[C@H](C[C@@H]12)C(C)=C
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)