Merck
58870
Sigma-Aldrich
(−)-Isoleden
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Größe auswählen
250 MG
€ 481,00
€ 481,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 481,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.35
Beilstein:
2085196
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 481,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −50.5±1°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.493
bp
95 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@H](C3=C1CC[C@H]3C)C2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h9-10,12,14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,12-,14-/m1/s1
InChIKey
NUQDPKOFUKFKFD-BGOOENEXSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)