Wichtige Dokumente
18280
3-Brompyridin
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.571 (lit.)
n20/D 1.571
bp
173 °C (lit.)
Dichte
1.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Brc1cccnc1
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
InChIKey
NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)