Fortfahren mit
178268
4-(2-Pyridylazo)resorcin Mononatriumsalz Hydrat
Synonym(e):
PAR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 165,00
10 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 284,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8N3NaO2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.19 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3825637
€ 165,00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.5% (HPLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
λmax
411 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].Oc1cc([O-])ccc1\N=N\c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N3O2.Na.H2O/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;;/h1-7,15-16H;;1H2/q;+1;/p-1/b14-13+;;
InChI key
KMHFHNVYQMFVAN-QDBORUFSSA-M
General description
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt is a chromophoric indicator and chromogenic chelator employed for the spectrophotometric determination of several metal ions.
Application
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate has been used in the preparation of titanium reagent for the spectrometric measurement of hydrogen peroxide (H2O2) and superoxide anion (O2•-). It is also suitable to measure the concentration of Zn2+, Zinc transition metal ions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
323209230901101036
description
-
description
96%
description
97%
description
indicator grade
form
powder or crystals
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
96%
assay
97%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
λmax
411 nm
λmax
-
λmax
-
λmax
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)