Wichtige Dokumente
155004
Toluol
ACS spectrophotometric grade, ≥99.5%
About This Item
26 mmHg ( 25 °C)
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS spectrophotometric grade
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Dampfdruck
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
997 °F
Expl.-Gr.
7 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.003% S compounds
≤0.03% water
Abdampfrückstand
<0.0004%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 286 nm Amax: 1.00
λ: 288 nm Amax: 0.50
λ: 293 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?