Merck
12553
Sigma-Aldrich
Benzol
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.5% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.11
Beilstein:
969212
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
2.77 (vs air)
Dampfdruck
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Qualität
absolute
puriss.
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1043 °F
Expl.-Gr.
8 %
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
n20/D 1.501
bp
80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5.5 °C (lit.)
Dichte
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F
Flammpunkt (°C)
-11 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Benzene forms hydrogen bonds with water.
Suzuki S, et al.
Science, 257(5072), 942-945 (1992)
M Kiguchi et al.
Physical review letters, 101(4), 046801-046801 (2008-09-04)
Highly conductive molecular junctions were formed by direct binding of benzene molecules between two Pt electrodes. Measurements of conductance, isotopic shift in inelastic spectroscopy, and shot noise compared with calculations provide indications for a stable molecular junction where the benzene
Use of the CNDO method in spectroscopy. I. Benzene, pyridine, and the diazines.
Del Bene J and Jaffe HH.
J. Chem. Phys. , 48(44), 1807-1813 (1968)
Filamentous growth of carbon through benzene decomposition.
Oberlin A, et al.
Journal of Crystal Growth, 32(3), 335-349 (1976)
John C Thomas et al.
ACS nano, 9(5), 4734-4742 (2015-04-14)
Carboranethiol molecules self-assemble into upright molecular monolayers on Au{111} with aligned dipoles in two dimensions. The positions and offsets of each molecule's geometric apex and local dipole moment are measured and correlated with sub-Ångström precision. Juxtaposing simultaneously acquired images, we