Wichtige Dokumente
12070
Benzamid
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Benzoesäureamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
125-128 °C (lit.)
125-128 °C
Löslichkeit
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES String
NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
InChIKey
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)