Fortfahren mit
399337
Benzamid
purified by sublimation, ≥99.5%
Synonym(e):
Benzoesäureamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-227-7
Beilstein/REAXYS Number:
385876
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
powder
€ 64,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder
purified by
sublimation
mp
125-128 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
functional group
amide, phenyl
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
InChI key
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PARP1(142)
General description
Benzamide (Benzoic acid amide, BA) is an amide of benzoic acid. BA on crystallization in benzene (solvent) affords crystals suitable for X-ray analysis. Crystal structure studies suggest that its crystals are monoclinic having space group P21/c. Kinetics and mechanism of its reaction with hydrogen peroxide have been proposed.
Application
Benzamide was used to study the mechanism of photocatalytic decomposition of aqueous solution of acetic acid, acetamide and acetonitrile in the presence of semiconductors. Benzamide was used to develop a robust screening method to study biotransformations using (+)-γ-lactamase enzyme.
Biochem/physiol Actions
Inhibiert Poly(ADP-Ribose)-Polymerase (PARP)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
135828143936
description
purified by sublimation, ≥99.5%
description
99%
description
97%
assay
≥99.5%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
alcohol: freely soluble, chloroform: freely soluble, water: freely soluble, diethyl ether: freely soluble
mp
125-128 °C (lit.)
mp
125-128 °C (lit.)
mp
76-79 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
-
Gene Information
human ... PARP1(142)
Gene Information
human ... PARP1(142)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzamid
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)