Fortfahren mit
396117
Blei
shot, <2 mm, 99.9% trace metals basis
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Lead element
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Pb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101714
EC Number:
231-100-4
MDL number:
€ 94,20
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99.9% trace metals basis
form
shot
composition
Pb
reaction suitability
core: lead
resistivity
20.65 μΩ-cm
particle size
<2 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF44858953GF82435754GF66688295
Blei foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.008mm, 99.99+%
GF44858953
Blei
Blei foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, 99.99+%
GF82435754
Blei
Blei foil, 1m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95%
GF66688295
Blei
description
shot, <2 mm, 99.9% trace metals basis
description
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.008mm, 99.99+%
description
foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, 99.99+%
description
foil, 1m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95%
reaction suitability
core: lead
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.99%
assay
99.99%
assay
99.95%
form
shot
form
foil
form
foil
form
foil
mp
327.4 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
bp
1740 °C (lit.)
particle size
<2 mm
particle size
-
particle size
-
particle size
-
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7439-92-1
CAS No.
7439-92-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)