Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 126,00 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 460,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
L-Asparaginsäure Hemimagnesiumsalz Dihydrat, ≥97.0% (KT)
Quality Level
assay
≥97.0% (KT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +20±1°, c = 8% in 6 M HCl
color
white to faint beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
[Mg++].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O.N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1
InChI key
RXMQCXCANMAVIO-CEOVSRFSSA-L
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder or crystals | form solid | form powder |
| assay ≥97.0% (KT) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| optical activity [α]20/D +20±1°, c = 8% in 6 M HCl | optical activity [α]20/D −14±1°, c = 1% in H2O | optical activity - | optical activity - |
| color white to faint beige | color white | color - | color white |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 11260-100G | 04061832718712 |
| 11260-500G | 04061832718729 |