Wichtige Dokumente
10832
2-Phenoxyethanol
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Phenoxyethanolum, Ethylenglycolmonophenylether, Phenylglycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Form
liquid
bp
244-246 °C
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C
Dichte
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChIKey
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)