Merck
09996
Sigma-Aldrich
Zonyl® FS-300
~40% solids in H2O
About This Item
Lineare Formel:
RfCH2CH2O(CH2CH2O)xH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Beschreibung
non-ionic
Konzentration
~40% solids in H2O
Dichte
1.10 g/mL±0.05 g/mL at 20 °C
Rechtliche Hinweise
Zonyl is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)