Wichtige Dokumente
09164
(+)-Dihydrocarvon, Isomermischung
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.2 (vs air)
Dampfdruck
0.06 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChIKey
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)