Merck
07725
Sigma-Aldrich
Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoat
≥98.0% (HPLC/NT)
Synonym(e):
4,5-Dimethoxy-anthranilsäure-methylester, 6-Amino-veratrumsäure-methylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.21
Beilstein:
2724754
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC/NT)
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
128-133 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1N
InChI
1S/C10H13NO4/c1-13-8-4-6(10(12)15-3)7(11)5-9(8)14-2/h4-5H,11H2,1-3H3
InChIKey
QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)