Wichtige Dokumente
06899
Fluopyram-(benzamidring-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Fluopyram-d4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(NCCC1=NC=C(C(F)(F)F)C=C1Cl)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C(F)(F)F
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)