Merck
04934
Sigma-Aldrich
L-Serinbenzylesterbenzolsulfonat (Salz)
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO3 · C6H6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder or flakes
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
colorless to white
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OS(=O)(=O)c1ccccc1.N[C@@H](CO)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO3.C6H6O3S/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1-5H,(H,7,8,9)/t9-;/m0./s1
InChIKey
AJKFQGHWMCPNTI-FVGYRXGTSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)