Fortfahren mit
04487
Bisphenol E
analytical standard
Synonym(e):
4,4′-Ethyliden-bisphenol, 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-ethan, Bisphenol E
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(C6H4OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
€ 70,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
123-127 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-10(11-2-6-13(15)7-3-11)12-4-8-14(16)9-5-12/h2-10,15-16H,1H3
InChI key
HCNHNBLSNVSJTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Bisphenol E may be used as a reference standard in the determination of bisphenol E in beverages using on-line solid-phase extraction with fast liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (on-line SPE fast LC-MS/MS).
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10303908138257591
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
mp
123-127 °C (lit.)
mp
245-250 °C (lit.)
mp
-
mp
160-163 °C (lit.)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of bisphenols in soft drinks by on-line solid phase extraction fast liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Gallart-Ayala, et al.
Analytica Chimica Acta, 683(2), 227-233 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
819016025004022536448664
819016010004022536448657
116025-50G04061838704023
04487-100MG04061838632258