Fortfahren mit
50877
Bisphenol B
analytical standard
Synonym(e):
2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-butan, 4,4′-sec-Butylidendiphenol, NSC 1775
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.31
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
201-025-1
MDL number:
€ 83,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
SMILES string
OC(C=C1)=CC=C1C(C)(CC)C2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C16H18O2/c1-3-16(2,12-4-8-14(17)9-5-12)13-6-10-15(18)11-7-13/h4-11,17-18H,3H2,1-2H3
InChI key
HTVITOHKHWFJKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Bisphenol B is a congener of bisphenol A, used primarily for the manufacturing of phenolic resins and is also a potent food contaminant.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Bisphenol B may be used as a reference standard for the determination of bisphenol B in liquid food matrices and powdered infant formulae and human urine samples by using dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) with in situ derivatization coupled with heart-cutting gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
924275145390477
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-40-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Quantification of free and total bisphenol A and bisphenol B in human urine by dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) and heart-cutting multidimensional gas chromatography-mass spectrometry (MD-GC/MS).
Cunha SC and Fernandes JO
Talanta, 83(1), 117-125 (2010)
Simultaneous determination of bisphenol A and bisphenol B in beverages and powdered infant formula by dispersive liquid-liquid micro-extraction and heart-cutting multidimensional gas chromatography-mass spectrometry.
Cunha SC, et al.
Food Additives and Contaminants, 28(4), 513-526 (2011)
Cecilie N Ramskov Tetzlaff et al.
Environmental toxicology, 35(5), 543-552 (2019-12-11)
Bisphenol A (BPA) has been widely reported to exert endocrine disrupting effects, including the induction of adipogenesis in cultured preadipocytes and intact animals. Because of the potential harm to human health, BPA is being substituted by structurally related bisphenols. Whether
Global Trade Item Number
SKUGTIN
50877-100MG04061832489575