Fortfahren mit
04249
Kaliumphosphat tribasisch Monohydrat
90%
Synonym(e):
Trikaliumphosphat Monohydrat, tert.-Kaliumphosphat Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
K3O4P · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-907-1
MDL number:
Assay:
90%
Form:
crystalline
Solubility:
water: soluble
€ 71,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
90%
form
crystalline
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb)
loss
≤13% loss on ignition, 800 °C
solubility
water: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3
InChI key
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Application
Potassium phosphate tribasic can be used in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of γ-boronated esters with aromatic halides to synthesize regioselectively substituted amino esters with the retention of configurations.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
543839105109105104
description
90%
description
anhydrous for HPLC LiChropur
description
anhydrous 99.99 Suprapur®
description
anhydrous for analysis EMSURE®
form
crystalline
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
water: soluble
solubility
1600 g/L
solubility
1600 g/L
solubility
1600 g/L
assay
90%
assay
-
assay
99.99%
assay
≥99.0% (alkalimetric)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
cation traces
Fe: ≤20 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Fe: ≤0.0010%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.5%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)