Fortfahren mit
04050
2-Ethyl-1-hexanol
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Isooctylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,40
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,20
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-234-3
Beilstein/REAXYS Number:
1719280
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
183-186 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.2 mmHg ( 20 °C)
€ 38,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.49 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
550 °F
expl. lim.
0.88 %, 104 °F, 9.7 %, 113 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
refractive index
n20/D 1.431
bp
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • 2-Ethyl-1-hexanol is widely used in the synthesis of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), a well-known plasticizer.
  • It can be used in the ring-opening alcoholysis of epoxidized vegetable ois to prepare bio-lubricants with low pour point.
  • It is employed as an organic solvent for applications such as post-synthetic modification of metal-organic frameworks (MOFs) and esterification reaction of triphenylenes to synthesize liquid crystals.
  • It can also be used as a solvent and in the preparation of nanocrystalline titania thin films by screen printing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W315109086078.00990
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
expl. lim.
0.88 %, 104 °F, 9.7 %, 113 °F
expl. lim.
0.88 %, 104 °F, 9.7 %, 113 °F
expl. lim.
0.88 %, 104 °F, 9.7 %, 113 °F
expl. lim.
1.1-12.7 % (v/v)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethyl-1-hexanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Green approach for the preparation of biodegradable lubricant base stock from epoxidized vegetable oil.
Lathi P S and Mattiasson B
Applied Catalysis. B, Environmental, 69(3-4), 207-212 (2007)
2-Ethyl-1-hexanol based screen-printed titania thin films for dye-sensitized solar cells.
Tsoukleris D S, et al.
Solar Energy, 79(4), 422-430 (2005)
Metal?organic frameworks with precisely designed interior for carbon dioxide capture in the presence of water.
Fracaroli A M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(25), 8863-8866 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
183458-10G04061832278926
04050-250ML04061838628732
04050-2.5L04061837013690
04050-1L04061838628725