Merck
8.00990
2-Ethyl-1-hexanol
for synthesis
Synonym(e):
2-Ethyl-1-hexanol, Isooctanol, Isooctylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH2CH(C2H5)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-234-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
184 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.13 hPa ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
270-330 °C (DIN 51794)
potency
3730 mg/kg LD50, oral (Rat), >3000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.1-12.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
-76 °C
transition temp
flash point 75 °C (DIN 51758)
density
0.832 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,832–0,833
Wasser (K. F.): ≤ 0,2 %
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethyl-1-hexanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3