Fortfahren mit
03708
Listeria mono-Anreicherungszusatz I
suitable for microbiology
Synonym(e):
Listeria monocytogenes Anreicherungs-Supplement I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 249,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
Form:
liquid
€ 249,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
−20°C
suitability
Listeria spp.
General description
Zur selektiven Differenzierung von Listeria monocytogenes und anderen Listeriaspezies, gemäss ISO Komitee.
Application
for selective differentiation of Listeria monocytogenes from other Listeria species
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium)
L-Phosphatidylinosit 1.0g
dest. Wasser 25 ml
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
180389083650279
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
agency
according to ISO 11290-2:2017, according to ISO 11290-1:2017
agency
according to GB 4789.30-2016
agency
-
agency
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)