Merck
03671
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoile-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
(3R,4S)-3-(Fmoc-amino)-4-methyl-hexansäure, Fmoc-L-β-homoisoleucin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.44
Beilstein:
7980987
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[C@H](C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c1-3-14(2)20(12-21(24)25)23-22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,3,12-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t14-,20+/m0/s1
InChIKey
VHZUUIWBAYOCDD-VBKZILBWSA-N
Allgemeine Beschreibung
kann ~8% (w/w) Ethylacetat enthalten
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)