Wichtige Dokumente
03411
2-Dodecanon
analytical standard
Synonym(e):
Decyl-methylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.432-1.434
bp
247 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-20 °C
Dichte
0.828 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C12H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
InChIKey
LSKONYYRONEBKA-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?