Fortfahren mit
80609
(−)-β-Pinen
analytical standard
Synonym(e):
(1S,5S)-2(10)-Pinen, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylen-bicyclo[3.1.1]heptan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,70
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011007
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
242-060-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2038282
€ 69,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −22±1°, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.478
bp
164-165 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
General description
(-)-β-Pinene is a monoterpenoid, naturally found in the resins of pine trees and other conifers.It comprises of an exocyclic double bond in its structure.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W290300112089CRM36327
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
FG, Halal, Kosher
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥97%
assay
99%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-β-Pinen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Seinfeld.HJ and Pandis.NS et al.
Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, (3) (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
80609-5ML04061837242472
80609-1ML04061832981048