Wichtige Dokumente
02730595
Larixylacetat
primary reference standard
Synonym(e):
(αS,1S,4S,4aS,8aR)-4-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,5,5,8a-tetramethyl-2-methylen-1-naphthalinpropanol, Larixolacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)O[C@H]1CC(=C)[C@H](CC[C@](C)(O)C=C)[C@@]2(C)CCCC(C)(C)[C@H]12
InChI
1S/C22H36O3/c1-8-21(6,25-16(3)23)13-10-17-15(2)14-18(24)19-20(4,5)11-9-12-22(17,19)7/h8,17-19,24H,1-2,9-14H2,3-7H3/t17-,18-,19-,21+,22+/m0/s1
InChIKey
BSXKTJYNJOKMRN-TZWCSUAMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)