Wichtige Dokumente
02643
8-Ethoxy-5-chinolinsulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
≥97.0%
Synonym(e):
Sodium 8-ethoxyquinoline-5-sulfonate monohydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0%
SMILES String
[Na+].CCOc1ccc(c2cccnc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H11NO4S.Na.H2O/c1-2-16-9-5-6-10(17(13,14)15)8-4-3-7-12-11(8)9;;/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14,15);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
BSVDXMZRSQZXAH-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)