Fortfahren mit
00820580
Verbascosid
primary reference standard
Synonym(e):
Acetosid, Kusaginin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 371,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H36O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
624.59
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
€ 371,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(36)23(37)24(38)29(41-13)44-27-25(39)28(40-9-8-15-3-6-17(32)19(34)11-15)42-20(12-30)26(27)43-21(35)7-4-14-2-5-16(31)18(33)10-14/h2-7,10-11,13,20,22-34,36-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29-/m0/s1
InChI key
FBSKJMQYURKNSU-ZLSOWSIRSA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference Strandard in the analysis of herbal medicinal products
Biochem/physiol Actions
Phenylethanoidglykosid. Antioxidans und Antiproliferativum.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea plantago
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR3699PHL89289V4015
Verbascosid primary reference standard
00820580
Verbascosid
Verbascosid pharmaceutical secondary standard, certified reference material
PHR3699
Verbascosid
Verbascosid phyproof® Reference Substance
PHL89289
Verbascosid
description
primary reference standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
phyproof® Reference Substance
description
≥99% (HPLC)
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
primary reference standard
grade
-
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Verbascosid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)