Wichtige Dokumente
00045
Boc-11-Aun-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
11-(Boc-amino)-undecansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder with small lumps
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
66-72 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H31NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
InChIKey
HPTPZJBSQUULAV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)