Merck
40-0202
Sigma-Aldrich
Kalium-Natrium-phosphat-Puffer -Lösung
pH 6.4, 1/15 M
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
1/15 M
pH-Wert
6.4
Eignung
for biological purposes
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)