Fortfahren mit
32-0290
Harnstoff
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harnstoff
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)