Merck
28-4380
Sigma-Aldrich
Natriumtartrat dibasisch Dihydrat
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
L-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumtartrat Dihydrat, Natriumtartrat Dihydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.08
Beilstein:
6121732
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChIKey
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)