Wichtige Dokumente
28-4120
Natriumsilikat -Lösung
CP, liquid
Synonym(e):
Natriumtrisilicat -Lösung, Natronwasserglas
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Na2O(SiO2)x · xH2O
UNSPSC-Code:
12352302
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?