Wichtige Dokumente
28-3970
Natriumpyrophosphat tetrabasisch Decahydrat
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Natriumdiphosphat tetrabasisch, Natriumpyrophosphat Decahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥99.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
InChIKey
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)