Wichtige Dokumente
28-3840
Natriumphosphat, dreibasisch Dodecahydrat
SAJ first grade, 98.0-102.0%
Synonym(e):
Trinatriumphosphat Dodecahydrat, tri-Natriumphosphat (tert.) Dodecahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
98.0-102.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
13 (25 °C, 190.1 g/L)
Dichte
1.62 g/mL at 25 °C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChIKey
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?