Wichtige Dokumente
24-4335
Kaliumchlorid -Lösung
3.3 M
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
3.3 M
pH-Wert
5.0-7.0 (20 °C)
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable