Wichtige Dokumente
19-1020
Mangan(II)-sulfat Hydrat
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Manganous(II) sulfate hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?