Fortfahren mit
K6250
2-Keto-D-Gluconsäure Hemicalciumsalz Hydrat
Synonym(e):
D-Arabino-2-hexulopyranosonsäure Hemicalciumsalz, Calcium-2-keto-D-gluconat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H9O7 · ½Ca · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3808734
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
solubility
water: 49-51 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H10O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+;;/m11../s1
InChI key
LBTJSFDOKRLTMQ-LWDDDOIUSA-L
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K4125G025960714
description
-
description
≥98.0% (TLC)
description
≥98% (TLC)
description
≥99.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: 49-51 mg/mL
solubility
water: ~50 g/L
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
target_organs
Respiratory system
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)