12-1290
Glycolsäure
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Hydroxyessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥98.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C (lit.)
SMILES String
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChIKey
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>572.0 °F - (decomposition)
Flammpunkt (°C)
> 300 °C - (decomposition)
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges