Fortfahren mit
09-1830
Diethylether
≥99.5%, for residue analysis, JIS 300
Synonym(e):
Ether, Ethylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-467-2
Beilstein/REAXYS Number:
1696894
MDL number:
eCl@ss:
39021002
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Diethylether, JIS 300, ≥99.5%, suitable for residue analysis
agency
JIS 300
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
28.5 psi
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
320 °F
expl. lim.
36.5 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for residue analysis
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylether
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zielorgane
Central nervous system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
60-29-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)