Fortfahren mit
09-0852
Ethyl alcohol, pure
≥99.5%, without aldehyde
Synonym(e):
Ethylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
15101802
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethanol, ≥99.5%
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
quality
without aldehyde
expl. lim.
19 %, 60 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1Der Vertrieb und der Einsatz von Ethylalkohol in der Schweiz erfordert eine Lizenz der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)