Merck
05-1251
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O4S · H3N
Molekulargewicht:
249.33
UNSPSC-Code:
12352106
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Eignung
circular dichroism determination
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable