Merck
05-0810
Sigma-Aldrich
Calcium-L-lactat Pentahydrat
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonym(e):
L-Milchsäure Calciumsalz
About This Item
Lineare Formel:
[CH3CH(OH)COO]2Ca · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.29
Beilstein:
4923285
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥97.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2/t2*2-;;;;;;/m00....../s1
InChIKey
HPVJXNNKHRNBOY-VFGZHDCSSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ehsan Rezabeigi et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 40, 248-252 (2014-05-27)
More than four decades after the discovery of 45S5 Bioglass® as the first bioactive material, this composition is still one of the most promising materials in the tissue engineering field. Sol-gel-derived bioactive glasses generally possess improved properties over other bioactive