Fortfahren mit
03-4585
1-Butanol
suitable for HPLC
Synonym(e):
n-Butanol, Butylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
Beilstein/REAXYS Number:
969148
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.55 (vs air)
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
availability
available only in Japan
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butanol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)