Wichtige Dokumente
03-0910
Benzol
suitable for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.77 (vs air)
Dampfdruck
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
1043 °F
Expl.-Gr.
8 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5.5 °C (lit.)
Dichte
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F
Flammpunkt (°C)
-11 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)