03-0870
Benzol
JIS 300, ≥99.5%, for residue analysis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for residue analysis
Agentur
JIS 300
Dampfdichte
2.77 (vs air)
Dampfdruck
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1043 °F
Expl.-Gr.
8 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5.5 °C (lit.)
Dichte
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F
Flammpunkt (°C)
-11 °C